Drukuj
VWR®, Korki ze szlifem standardowym
Dostawca: VWR Collection
217-0210EA 86.7 PLN
217-0210 217-0211 217-0212 217-0213 217-0214 217-0215
VWR®, Korki ze szlifem standardowym
Korki Korki z PE/LDPE/HDPE
Zamknięcie bez dodatku smaru, które chroni przed zakleszczeniem na szlifie. Z pochylonymi, obwodowymi, brzegami uszczelniającymi, dla jeszcze lepszego uszczelnienia i mniejszego ryzyka stłuczenia. Łatwy do odłączenia. Z ergonomicznym uchwytem.
  • PTFE, stały.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna.
  • Szczelne dla gazów, cieczy i próżni.
  • Odporność na temperaturę od –200 do +300 °C