Drukuj
Korki ze szlifem stożkowym
Dostawca: KARTELL
1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247
612-0944EA 17 PLN
612-0944 217-0088 612-0945 214-0131 612-0946 217-0089 612-0947 KART1247
Korki ze szlifem stożkowym
Korki Korki z PE/LDPE/HDPE
Z kolorową wkładką w mocującym pierścieniu dla lepszej identyfikacji.
  • LDPE, półprzeźroczyste
  • Dobra chemiczna odporność
  • Pierścienie uszczelniające dla nieprzepuszcalnego i pewnego dopasowania
Pentagonalny mocujący pierścień dla łatwego luzowania i usuwania korka.