Drukuj
Zestaw do korkoborów
Dostawca: USBECK Laborgeräte
5320 5321 5322 5323 5324 5325 532525 532215 532110 532213 532526
217-9694EA 128 PLN
217-9694 235-0111 217-9690 235-0113 217-0508 217-9691 217-0840 217-0839 217-0837 217-0838 217-0841
Zestaw do korkoborów
Otwieracze do korka
Brass, nickel plated, with handles and ejector.
  • For manual boring of cork plugs
  • Easy to clean
  • Also available, cork drill sharpener compatible with all sets