Drukuj
Korki gumowe, stożkowe
Dostawca: KARTELL
1136 1138 1144 1145 1147 1148
217-0471EA 4 PLN
217-0471 217-0473 217-0478 217-0479 217-0481 217-0482
Korki gumowe, stożkowe
Korki Korki gumowe
Naturalna guma, czerwona. Elastyczna, ściśle przylegający model.
  • Excellent seal and adhesion
  • Good chemical resistance
  • Non toxic
  • Temperature resistant from −25 to +70 °C