Drukuj
Korki gumowe, stożkowe, wstępnie nawiercone otwory
Dostawca: Saint-Gobain
VERN203241EA 644 PLN
VERN203241 217-0148
Korki gumowe, stożkowe, wstępnie nawiercone otwory
Korki Korki gumowe
Natural rubber, grey-blue.
  • Resistant to common laboratory chemicals
  • Provide a perfect seal and exceptional bonding
  • With pre-drilled holes
  • Resistant to temperatures from −5 to +70 °C (+120 °C in humid atmosphere)
Highly elastic, for perfect sealing and adhesion.
Certyfikaty: DIN 12871.