Drukuj
VWR®, Korki stożkowe, z naturalnego korka
Dostawca: VWR Collection
217-1011EA 17.2 PLN
217-1011 217-1012 217-1013 217-1014 217-1015 217-1016 217-1017 217-1018 217-1019 217-1020 217-1021 217-1022 217-1023 217-1024 217-1025 217-0897 217-0898
VWR®, Korki stożkowe, z naturalnego korka
Korki Korki naturalne
Korek naturalny, jakość A1.
  • Lekkie, wytrzymałe.
  • Łatwe wiercenie otworów.
  • Bardzo ekonomiczne