Drukuj
Zawory do węży
Dostawca: KARTELL
371 374 376 379
227-4010EA 16.5 PLN
227-4010 227-4008 227-4013 227-4015
Zawory do węży
Zawory odcinające
HDPE z gwintem PP.
  • Dobra chemiczna odporność
  • Nie wymagają stosowania środków poślizgowych
  • Dobra odporność termiczna
Przepływ przez zawory jest idealny do regulacji albo zatrzymania przepływu gazów albo cieczy dla przewodów pracujących pod niskim ciśnieniem (do 0,5 bara) i niskim podciśnieniem. Gładkie złącza , lekko zwężane na końcach.