Drukuj
Zawór trójdrożny, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
6470-0002 6470-0004
216-4424EA 446 PLN
216-4424 216-4425
Zawór trójdrożny, Nalgene®
Zawory odcinające
PP, półprzezroczysty z kranem PTFE, białym.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Non blocking, sealed tap, no lubricant required
T-shaped three-way valves with tapered ends.
For regulating or blocking the flow of liquids in tube connections. For tubing with internal diameter 6,4 mm to 9,5 mm.