Drukuj
Krany, PRODURAN®, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
286056005 286057001 286055806 286056202 286056605 286056802 286056408 286057104
201-0012EA 293 PLN
201-0012 201-0023 201-0011 201-0013 201-0021 201-0022 201-1319 201-1320
Krany, PRODURAN®, DURAN®
Zawory odcinające
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste, z zaworem igłowym PTFE.
  • Dostępne proste lub boczne
  • Odporność na temperaturę od –20 do +150 °C, wysoka odporność chemiczna
  • Wymienne zawory igłowe do kranu
Krany są idealne do precyzyjnego dozowania i dlatego świetnie nadają się do wyposażenia szklanego. Proste działanie zaworu igłowego z zabezpieczeniem uniemożliwiającym jego przypadkowe wyjęcie. Regulowane uszczelnienie.