Drukuj
VWR®, Bagietki do mieszania
Dostawca: VWR Collection
442-4539EA 134 PLN
442-4539 442-4541 442-4542
VWR®, Bagietki do mieszania
Mieszadła Pręciki mieszające, bagietki
Trwały PTFE.
  • Obojętny i nie dający się zarysować, może być stosowany do 280 °C