Drukuj
Mieszadełka magnetyczne, pływające, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
DS6630-0250 DS6630-1000 DS6630-4000
442-0218EA 764 PLN
442-0218 442-0220 442-0222
Mieszadełka magnetyczne, pływające, Nalgene®
Mieszadła Mieszadełka magnetyczne
Pływające mieszadełko magnetyczne z magnesu Alnico V pokrytego PTFE, unosi się tuż nad dnem naczynia by nie niszczyć komórek. Nóżki mogą być połaczone, by zmieścić się w wąskich otworach.
  • Idealne do wolnego mieszania hodowli komórkowych
  • Stała praca przy niskich prędkościach
  • Autoklawowalne