Drukuj
VWR®, Pręty do wyjmowania mieszadełek magnetycznych
Dostawca: VWR Collection
442-0523EA 130 PLN
442-0523 442-0524 442-0525 442-0526
VWR®, Pręty do wyjmowania mieszadełek magnetycznych
Mieszadła Stirring Tools
Pokryte PTFE, rdzeń magnetyczny ze stopu Alnico V. Przeznaczone do wyjmowania mieszadełek z każdego typu naczyń.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność termiczna, odpowiednie do pracy w wysokich i niskich temperaturach (od -200 do +280 ⁰C)