Drukuj
VWR®, Mieszadełka magnetyczne, ze szklaną powłoką
Dostawca: VWR Collection
442-0508EA 310 PLN
442-0508 442-0509 442-0510 442-0511 442-0512
VWR®, Mieszadełka magnetyczne, ze szklaną powłoką
Mieszadła Mieszadełka magnetyczne
Cylidryczne z rdzeniem magnetyczny ze stopu Alnico V.
  • Bezbarwne, szlifowane, bardzo gładka powierzchnia
  • Bardzo dobra odporność chemiczna