Drukuj
VWR®, Mieszadełka magnetyczne, Wing Mikro
Dostawca: VWR Collection
442-0493EA 187 PLN
442-0493 442-0494 442-0495 442-0496 442-0497
VWR®, Mieszadełka magnetyczne, Wing Mikro
Mieszadła Mieszadełka magnetyczne
Pokryte PTFE , rdzeń magnetyczny ze stopu Alnico V Gładka powierzchnia. Do mieszania w probówkach, fiolkach i ependorfach. Mieszadełka mogą być również przycięte do odpowiedniego rozmiaru.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporne na temperaturę, nadające się do używania w wysokich i niskich temperaturach (−200 to +280 °C)