Drukuj
VWR®, Mieszadełka magnetyczne, w kształcie dysku
Dostawca: VWR Collection
442-0490EA 401 PLN
442-0490 442-0491 442-0492
VWR®, Mieszadełka magnetyczne, w kształcie dysku
Mieszadła Mieszadełka magnetyczne
Pokryte PTFE , rdzeń magnetyczny ze stopu Alnico V Specjalny kształt z wybrzuszeniem w środkowej części zapewnia bardzo dobre mieszanie nawet przy niewielkich prędkościach. Idealne do stosowania w szklanych zlewkach.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporne na temperaturę, nadające się do używania w wysokich i niskich temperaturach (−200 to +280 °C)