Drukuj
VWR®, Mieszadełka magnetyczne, w kształcie hantli
Dostawca: VWR Collection
442-0474EA 397 PLN
442-0474 442-0475 442-0476 442-0477 442-0478 442-0479 442-0480 442-0481
VWR®, Mieszadełka magnetyczne, w kształcie hantli
Mieszadła Mieszadełka magnetyczne
Pokryte PTFE , rdzeń magnetyczny ze stopu Alnico V Gładka powierzchnia. Bardzo dobre centrowanie, wysoka burzliwość nawet przy niskiej prędkości. średnica dysku 20 mm, pręta 8 mm.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporne na temperaturę, nadające się do używania w wysokich i niskich temperaturach (−200 to +280 °C)
Uwaga: Note: Kolorowe powłoki PTFE nie są tak obojętne, jak czysty PTFE.