Drukuj
VWR®, Mieszadełka magnetyczne, okrągłe z krzyżykiem
Dostawca: VWR Collection
442-0411EA 106 PLN
442-0411 442-0412 442-0413 442-0414 442-0415 442-0416 442-0417 442-0418 442-0419 442-0420 442-0421 442-0422
VWR®, Mieszadełka magnetyczne, okrągłe z krzyżykiem
Mieszadła Mieszadełka magnetyczne
Pokryte PTFE , rdzeń magnetyczny ze stopu Alnico V Gładka powierzchnia. Szczególnie nadające się do niewielkich naczyń, ekstremalnie efektywny proces mieszania.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporne na temperaturę, nadaje się do używania w wysokich i niskich temperaturach (-200 do +80 ° C)