Drukuj
VWR®, Mieszadełka magnetyczne, w kształcie krzyża
Dostawca: VWR Collection
442-0394EA 213 PLN
442-0394 442-0395 442-0396 442-0397 442-0398 442-0399 442-0400
VWR®, Mieszadełka magnetyczne, w kształcie krzyża
Mieszadła Mieszadełka magnetyczne
Pokryte PTFE , rdzeń magnetyczny ze stopu Alnico V Gładka powierzchnia. Stabilna pozycja obrotowa dla optymalnego efektu mieszania.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporne na temperaturę, nadaje się do używania w wysokich i niskich temperaturach (-200 do +80 ° C)