Drukuj
VWR®, Mieszadełka magnetyczne, trójkątne
Dostawca: VWR Collection
442-0385EA 97.5 PLN
442-0385 442-0386 442-0387 442-0388 442-0389 442-0390 442-0391 442-0392 442-0393
VWR®, Mieszadełka magnetyczne, trójkątne
Mieszadła Mieszadełka magnetyczne
Pokryte PTFE , rdzeń magnetyczny ze stopu Alnico V Gładka powierzchnia. Szczególnie skuteczne w przypadku rozpuszczania substancji stałych i mieszania osadów ze względu na działanie skrobiące przy dnie zbiornika.
  • Wysokie wzburzenie, nawet przy niewielkich prędkościach
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporne na temperaturę, nadaje się do używania w wysokich i niskich temperaturach (-200 do +280 ° C)