Drukuj
VWR®, Mieszadełka magnetyczne, cylindryczne, ze zdejmowanym pierścieniem
Dostawca: VWR Collection
442-0375EA 224 PLN
442-0375 442-0369 442-0371 442-0373 442-0374 442-0376 442-0378 442-0379 442-0381 442-0382 442-0383 442-0384
VWR®, Mieszadełka magnetyczne, cylindryczne, ze zdejmowanym pierścieniem
Mieszadła Mieszadełka magnetyczne
Pokryte PTFE , rdzeń magnetyczny ze stopu Alnico V Gładka powierzchnia. Przeznaczone do naczyń o nieregularnym dnie.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporne na temperaturę, nadające się do używania w wysokich i niskich temperaturach (−200 to +280 °C)