Drukuj
VWR®, Mieszadełka magnetyczne, proste
Dostawca: VWR Collection
442-0262EA 118 PLN
442-0262 442-0263 442-0264 442-0265 442-0266 442-0267 442-0268 442-0269 442-0270 442-0271 442-0272 442-0273 442-0274 442-0275 442-0276 442-0277 442-0278 442-0279 442-0280
VWR®, Mieszadełka magnetyczne, proste
Mieszadła Mieszadełka magnetyczne
Pokryte PTFE , rdzeń magnetyczny ze stopu Alnico V Gładka powierzchnia z zaokrąglonymi krawędziami która zwiększa efekt mieszania nawet przy niskich prędkościach.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporne na temperaturę, nadaje się do używania w wysokich i niskich temperaturach (-200 do +280°C)