Drukuj
VWR®, Mieszadełka magnetyczne, prostokątne
Dostawca: VWR Collection
442-0486EA 43.1 PLN
442-0486 442-0487 442-0488 442-0489
VWR®, Mieszadełka magnetyczne, prostokątne
Mieszadła Mieszadełka magnetyczne
Pokryte PTFE , rdzeń magnetyczny ze stopu Alnico V Gładka powierzchnia. Bardzo efektywne mieszadła, zwłaszcza przy niedużych prędkościach.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporne na temperaturę, nadające się do używania w wysokich i niskich temperaturach (−200 to +280 °C)