Drukuj
VWR®, Mieszadełka magnetyczne, zwykłe, ekonomiczne
Dostawca: VWR Collection
442-0482EA 117 PLN
442-0482 442-0483 442-0484 442-0485
VWR®, Mieszadełka magnetyczne, zwykłe, ekonomiczne
Mieszadła Mieszadełka magnetyczne
Pokryte PTFE , rdzeń magnetyczny ze stopu Alnico V Gładka powierzchnia z zaokrąglonymi krawędziami która zwiększa efekt agitacji nawet przy niskich prędkościach Niedrogie, wysokowydajne.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporne na temperaturę, nadające się do używania w wysokich i niskich temperaturach (−200 to +280 °C)