Drukuj
VWR®, Mieszadełka magnetyczne, cylindryczne, z pierścieniem
Dostawca: VWR Collection
442-4500EA 59.8 PLN
442-4500 442-4501 442-4502 442-4503 442-4504 442-4505 442-4506 442-4507 442-4508 442-4509 442-4510 442-4511 442-4512 442-4513 442-0256 442-0257 442-0258
VWR®, Mieszadełka magnetyczne, cylindryczne, z pierścieniem
Mieszadła Mieszadełka magnetyczne
Pokryte PTFE , rdzeń magnetyczny ze stopu Alnico V Gładka powierzchnia. Przeznaczone do naczyń o nieregularnym dnie.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporne na temperaturę, nadające się do używania w wysokich i niskich temperaturach (−200 to +280 °C)