Drukuj
VWR®, Mieszadełka magnetyczne, cylindryczne
Dostawca: VWR Collection
442-4520EA 173 PLN
442-4520 442-4521 442-4522 442-4523 442-4524 442-4525 442-4530 442-4527 442-4528 442-4529 442-0259 442-0260 442-0261 442-0295
VWR®, Mieszadełka magnetyczne, cylindryczne
Mieszadła Mieszadełka magnetyczne
Pokryte PTFE , rdzeń magnetyczny ze stopu Alnico V Okrągłe, gładka powierzchnia.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporne na temperaturę, nadające się do używania w wysokich i niskich temperaturach (−200 to +280 °C)