Drukuj
Łapacze cieczy, Stutzer, zagięte
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05037022 05037033 05037044
201-0343EA 408 PLN
201-0343 201-0344 271-2231
Łapacze cieczy, Stutzer, zagięte
Elementy do destylacji Łapacze cieczy
Szkło DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Two standard ground cones, inclined at an angle of 75°. Placed directly on the distillation flask to intercept droplets.