Drukuj
Nasadki destylacyjne, Claisena
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05055201 05055301 05055304 05055404
271-3141EA 562 PLN
271-3141 271-3142 201-1133 271-3144
Nasadki destylacyjne, Claisena
Elementy do destylacji Nasadki destylacyjne
Szklo DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Wysoka odporność temperaturowa
  • Odporne na duże zmiany temperatury
Chłodnica Liebiga połączona z nasadką Claisena. Dostosowana do termometrów o długości 55mm. Liebig condenser with straight outlet. Connection for coolant water via tube connector.