Drukuj
Nasadki destylacyjne, Claisena
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05057201 05057301 05057304 05057404
201-3151EA 661 PLN
201-3151 271-3152 201-3153 201-1068
Nasadki destylacyjne, Claisena
Elementy do destylacji Nasadki destylacyjne
Szkło DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Chłodnica Liebiga połączona z nasadką Claisena. Dostosowana do termometrów o długości 55 mm. Podłączenie do próżni za pomocą oliwek szklanych.