Drukuj
Nasadki destylacyjne
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05047001 05047004 05047003 05047002
LENZ05047001EA 266 PLN
LENZ05047001 201-3111 LENZ05047003 LENZ05047002
Nasadki destylacyjne
Elementy do destylacji Nasadki destylacyjne
Szkło DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Air cooled. Two vertical cones and a ground socket for a distillation thermometer with 55 mm immersion length.