Drukuj
Nasadki szklane proste
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05028011 05028022 05028032 05028033 05028044
201-0338EA 143 PLN
201-0338 201-0339 201-0340 201-0341 201-2222
Nasadki szklane proste
Elementy do destylacji Łapacze cieczy
Szkło DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Wysoka odporność temperaturowa
  • Odporne na duże zmiany temperatury
Nasadki proste ze szlifem do termometu o długości 55 mm. Łącze boczne pod kątem 75°.