Drukuj
VWR®, Markery permanentne
Dostawca: VWR Collection
811-0055EA 280 PLN
811-0055 811-0056 811-0057 811-0058 811-0059
VWR®, Markery permanentne
Markery, długopisy i grawery Markery permanentne
Idealny do pisania na torbach na próbki oraz szkle.
  • Piszę na szkle, plastiku, porcelanie, folii, gumie, drewnie i papierze
  • Permanentny atrament wysycha w ciągu kilku sekund
Różne kolory: 6 czarnych, 2 czerwone, 2 niebieskie, 2 zielone.