Drukuj
Markery laboratoryjne, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
6310-0010 6311-0010
479-0013EA 171 PLN
479-0013 479-0014
Markery laboratoryjne, Nalgene®
Markery, długopisy i grawery Markery laboratoryjne
Uniwersalne markery do wielu zastosowań. Zatyczka ze skuwką.
  • Specjalny szybkoschnący tusz
  • Bardzo odporne chemicznie i wodoodporne, gdy pisze się nimi po papierze polimerowym
  • Odpowiednie także do pisania po szkle i plastiku