Drukuj
VWR® PUREImage, Notesy do pomieszczeń czystych
Dostawca: VWR Collection
818-0126EA 1070 PLN
818-0126 818-0127 818-0128
VWR® PUREImage, Notesy do pomieszczeń czystych
Notatniki
Zeszyty te zawierają VWR® PUREImage papier bez lateksu i mają przezroczyste okładki Zaprojektowane do używania w cleanroomie i krytycznym środowisku gdzie wymagana jest kontrola cząstek stałych lub ekstensywnych zanieczyszczeń.
  • Produkowane nową technologią łączenia papieru bez lateksu
  • Szkolna linia na wszystkich stronach
  • Podwójnie pakowane w środowisku klasy 100
Format: A4, A5, A6, 100 stron(50 arkuszy).