Drukuj
VWR®, Mini notatniki laboratoryjne
Dostawca: VWR Collection
818-0100EA 174 PLN
818-0100 818-0101 818-0110 818-0111
VWR®, Mini notatniki laboratoryjne
Notatniki
Sztuczna skóra do użytku w środowisku laboratoryjnym Kwasoodporny archiwalny bezpieczny papier (90 gsm). Zawiera stronę wskazówek laboratoryjnych, spis treści i stronę do wpisania danych użytkownika Tylko język Angielski.
  • Naukowy 5mm kratka lub w linie z miejscem na date i podpis okładka
  • ‘FLEX’ z powłoką dla większej trwałości
Format: A5 (14,8×21 cm) lub A6 (10,5×14,8 cm, 96 stron
Kolor: Niebieski
Wszystkie książki wykonane zgodnie z GLP, GMP i GCP.