Drukuj
Statywy na probówki
Dostawca: KARTELL
1175 1177 1179
212-6201EA 58.5 PLN
212-6201 212-6202 212-6203
Statywy na probówki
Statywy do probówek Tube Racks
PS, rozbudowany, biały.
  • Dobra odpornośc chemiczna
  • Odporność termiczna do 71 °C
  • Niezwykle lekkie, mający właściwości stosu,z wgłębieniami w kształcie palców dla łatwiejszego unoszenia
Idealny do dużych ilości próbek probóek. Dołki są na tyle głębokie, aby utrzymać próbowkistabilnie i w pozycji pionowej. Nr kat 212-6201 jest szczególnie odpowiedni do przechowywania 1,5 ml probówek mikrowirówkowych.