Drukuj
Łyżeczko-szpatułka laboratoryjna
Dostawca: BOCHEM
3392 3391 3393 3394 3390
231-1065EA 51.6 PLN
231-1065 231-1064 231-1066 231-1067 231-1063
Łyżeczko-szpatułka laboratoryjna
Łyżeczki
Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Multipurpose spoon for a wide range of uses.
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
  • Quick and easy to clean