Drukuj
Łyżeczki laboratoryjne
Dostawca: BOCHEM
3482 3483 3484 3480 3481
231-1213EA 34 PLN
231-1213 231-1214 231-1215 231-1211 231-1212
Łyżeczki laboratoryjne
Łyżeczki
Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Manual scoops for collecting or measuring powders, pastes or granulates.
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
  • Robust design