Drukuj
Chusteczki do czyszczenia optyki, typ 105, Whatman™
Dostawca: Whatman products (Cytiva)
2105-862 2105-918 2105-841
111-5001EA 493 PLN
111-5001 111-5002 111-5000
Chusteczki do czyszczenia optyki, typ 105, Whatman™
Chusteczki Chusteczki i ręczniki jednorazowe Lens Papers
Te czyszczące chusteczki są odpowiednie do stosowania z soczewkami lub innymi powierzchniami optycznymi, wykonanymi ze szkła, kwarcu lub tworzywa sztucznego.
  • Gładka powierzchnia
  • Mocne i chłonne
  • Chemicznie czyste chusteczki, wolne od silikonów i innych dodatków