Drukuj
Okulary ochronne, uvex i-vo
Dostawca: UVEX
9160.065 9160.076 9160.265 9160.275 9160.520 9160.285 9160.120
111-8011EA 180 PLN
111-8011 111-8010 111-0144 111-1202 111-1215 111-1574 111-2300
Okulary ochronne, uvex i-vo
Okulary
Te nowoczesne okulary oferują wyjątkowy komfort dzięki technologii duo-Component - połączenie dwóch materiałów (twardych i miękkich). Łączą one optymalną ochronę i dopasowaniez maksymalnym komfortem dla użytkownika.
  • Wysoka ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi i optycznymi, ze względu na wysoce odporne szybki poliwęglanowe
  • Pośrednia wentylacja zapewnia wolność od zaparowania oraz zwiększena bezpieczeństwo
  • Kąt i długość części bocznych są indywidualnie regulowane dla wygodny dopasowania
Masa: 51 g
EN 166-168, EN 170; (EN 172: Anti-UV 5-2,5); 1F
Certyfikaty: EN 166, EN 170; (EN 172: Anti-UV 5-2.5); 1F