Drukuj
Pojemniki na preparaty z pokrywką z uchwytem, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
DURAN®
SCOT242094903EA 721 PLN
SCOT242094903 216-3340 216-3334 216-3333 216-3332 SCOT242093804 216-3331 216-0285 216-3338 216-3337 216-3336 SCOT242095008 216-3335 216-3339
Pojemniki na preparaty z pokrywką z uchwytem, DURAN®
Słoje, naczynia i pojemniki Słoiki z próbkami
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with ground joint. Low profile.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, zapewniająca wysoką odporność na zmiany temperatury