Drukuj
Szpatułki dwustronne, mikro
Dostawca: BOCHEM
3053 3047 3046 3057
231-1278EA 255 PLN
231-1278 231-1274 231-1273 231-1279
Szpatułki dwustronne, mikro
Szpatułki
Nickel. Multipurpose spatulas for a wide range of uses.
  • With round handle, one flat and one rounded end
  • Straight shape
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance