Drukuj
Szpatułki do proszku, mikro
Dostawca: RSG
532.004 532.003
231-0235EA 493 PLN
231-0235 231-0402
Szpatułki do proszku, mikro
Szpatułki
Stainless steel 18/10, anti-magnetic.
  • With hexagonal handle for easier handling
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
  • Quick and easy to clean