Drukuj
Szpatułki dwustronne, zagięte
Dostawca: BOCHEM
3100G 3101G 3102G 3103G 3104G 3105G
231-2121EA 20.7 PLN
231-2121 231-2122 231-2123 231-2124 231-2125 231-2126
Szpatułki dwustronne, zagięte
Szpatułki
Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Multi-purpose spatula for a wide range of uses.
  • With round handle, one flat and one rounded end
  • Curved shape
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance