Drukuj
Szpatułki Drygalskiego
Dostawca: RSG
353.165 354.165 80354195
231-2185EA 68.9 PLN
231-2185 231-1085 231-0652
Szpatułki Drygalskiego
Szpatułki
Stainless steel 18/10, anti-magnetic.
  • For bacteriological applications
  • Can also be used as stirrer
  • For even spreading or better distribution across media