Drukuj
Łyżeczko-szpatułki, szerokie
Dostawca: NICKEL ELECTRO
2003 2004 2001 2002
231-0076EA 145 PLN
231-0076 231-0077 231-0156 231-0075
Łyżeczko-szpatułki, szerokie
Szpatułki
Pure nickel (99,6%).
  • One end is flat and spatula-shaped, the other end is spoon-shaped
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Quick and easy to clean