Drukuj
Łyżeczko-szpatułki, mikro
Dostawca: NICKEL ELECTRO
8045 8044
231-0171EA 730 PLN
231-0171 231-0392
Łyżeczko-szpatułki, mikro
Szpatułki
Stainless steel.
  • One end flattened, the other end spoon-formed
  • Good chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Quick and easy to clean