Drukuj
Łyżeczko-szpatułki
Dostawca: KARTELL
593 596
231-2414EA 168 PLN
231-2414 231-2413
Łyżeczko-szpatułki
Szpatułki
Wykonana z PA wzmocniona włóknem szklanym, czerwona.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporność termiczna do +100 °C (gdy krótki okres stosowania do +180 °C)
  • Trwała, elastyczna
Certyfikaty: DIN 12890