Drukuj
Szpatułki dwustronne
Dostawca: KARTELL
594 595
231-2411EA 119 PLN
231-2411 231-2412
Szpatułki dwustronne
Szpatułki
Poliamid, wzmocniona włóknem szklanym, czerwona.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporność termiczna do +100 °C (gdy krótki okres stosowania do +180 °C)
  • Trwała, elastyczna
Certyfikaty: DIN 12890