Drukuj
Szpatułki dwustronne, mikro
Dostawca: BOCHEM
3300 3302 3303 3304 3306 3307 3301 3305
231-1057EA 23.7 PLN
231-1057 231-1058 231-1059 231-2188 231-2187 231-2189 231-2244 231-0560
Szpatułki dwustronne, mikro
Szpatułki
Stainless steel 18/10, anti-magnetic. With round handle, one flat and one scoop shaped, rounded spatula end.
  • Straight shape
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance