Drukuj
Szpatułka językowa
Dostawca: Hecht
HECH44365020EA 19.3 PLN
HECH44365020 231-2634
Szpatułka językowa
Szpatułka językowa
Wood.
  • Smooth, round edges
  • Clean finish, splinter-free
  • Odour- and taste-free
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904